o-Xylol, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1,2-Dimethylbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
95660-5ML 95660-50ML
95660-5MLEA 108 EUR
95660-5ML 95660-50ML
o-Xylol, Supelco®
o-Xylol
Formel: C₈H₁₀
Molecular Weight: 106,17 g/mol
Siedepunkt: 144 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 30 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008519
CAS-Nummer: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
UN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=950bdbbeadd692c67ac79579692ca8939279051e&vid=b5b5e2f450177427f036dbac13f0ae470d2dcbd3&prid=web&clid=SAPDAM