1,3-Diethylbenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
43369.AB 43369.S0
43369.ABEA 256 EUR
43369.AB 43369.S0
1,3-Diethylbenzol ≥97%
1,3-Diethylbenzol
Purity: 97+% CAS No.: 141-93-5 Molecular Formula: C10H14 Formula Weight: 134.22 Flash Point: 55°(131°F) Physical Form: Liquid Density: 0.86 Refractive Index: 1.4960 Appearance: Colourless Odour: Aromatic Boiling Point: 182° UN No.: 2049 MDL No.: MFCD00009260
Formel: C₁₀H₁₄
Siedepunkt: 182 °C
Schmelzpunkt: –84,2 °C
Dichte: 0,86
Flammpunkt: 55 °C (131 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009260
CAS-Nummer: 141-93-5
EINECS: 205-511-4
UN: 2049
ADR: 3,III