m-Xylol 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,3-Dimethylbenzol
180860010 180860025 180862500 180860100
ACRO180860010EA 75.8 EUR
ACRO180860010 ACRO180860025 ACRO180862500 ACRO180860100
m-Xylol 99+%, reinst
m-Xylol
Formel: C₈H₁₀
Molecular Weight: 106,17 g/mol
Siedepunkt: 138 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –48 °C
Dichte: 0,864 g/cm³
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008536
CAS-Nummer: 108-38-3
EINECS: 203-576-3
UN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %