m-Xylol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Dimethylbenzol
L03788.AE
L03788.AP
L03788.0F
L03788.AEEA
26.4
EUR
L03788.AE
L03788.AP
L03788.0F
m-Xylol ≥99%
m-Xylol
Purity: 99%
CAS No.: 108-38-3
Molecular Formula: C8H10
Formula Weight: 106.17
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.4970
Odour: Mild
Melting Point: -47°
Boiling Point: 138-139°
Beilstein Reference: 605441
Merck Reference: 14,10081
UN No.: 1307
MDL No.: MFCD00008536
Formel:
C₈H₁₀ Molecular Weight: 106.17 g/mol Siedepunkt: 138…139 °C Schmelzpunkt: –47 °C Dichte: 0.866 Flammpunkt: 25 °C (77 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008536 CAS-Nummer: 108-38-3 EINECS: 203-576-3 UN: 1307 ADR: 3 II Merck Index: 12,10214 |