1,4-Di-tert-butylbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A17146.06 A17146.14
A17146.06EA 49.1 EUR
A17146.06 A17146.14
1,4-Di-tert-butylbenzol ≥98%
1,4-Di-tert-butylbenzol
Purity: 98% CAS No.: 1012-72-2 Molecular Formula: C14H22 Formula Weight: 190.33 Melting Point: 75-79° Boiling Point: 236° MDL No.: MFCD00008836
Formel: C₁₄H₂₂
Molecular Weight: 190.33 g/mol
Siedepunkt: 236 °C
Schmelzpunkt: 75…79 °C
Dichte: 0.985
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008836
CAS-Nummer: 1012-72-2
EINECS: 213-790-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable