Kanister, enghalsig, HDPE, transparent oder blau
Lieferant: BURKLE
1427-0005 1427-0010 1427-0020 1427-0030 1427-0002
216-1410EA 7.1 EUR
216-1410 216-1416 216-1424 216-1426 BURK1427-0002
Kanister, enghalsig, HDPE, transparent oder blau
Flaschen Kanister
HDPE, transparent oder blau, mit manipulationssicherem Schraubverschluss.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig von –40 bis +110 °C
  • Können mit Schraubverschlüssen mit Hähnen ausgestattet werden (optional)
  • Zur Verwendung mit Lebensmitteln geeignet
Universeller Kanister für Industrie, Handel und Labore. Ideal zum Verpacken, Lagern und den Transport von Flüssigkeiten.