1,4-Diisopropylbenzol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
155210250 155211000 155210050
ACRO155210250EA 36.3 EUR
ACRO155210250 ACRO155211000 ACRO155210050
1,4-Diisopropylbenzol 99%
1,4-Diisopropylbenzol
Formel: C₁₂H₁₈
Molecular Weight: 162,27 g/mol
Siedepunkt: 203 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –17 °C
Dichte: 0,86 g/cm³
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008892
CAS-Nummer: 100-18-5
EINECS: 202-826-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4875 to 1.4905 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Chloride (Cl) 18 to 19 %