1,4-Diethylbenzol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
114150050
114150250
ACRO114150050EA
63.5
EUR
ACRO114150050
ACRO114150250
1,4-Diethylbenzol 98%
1,4-Diethylbenzol
Formel:
C₁₀H₁₄ Molecular Weight: 134,22 g/mol Siedepunkt: 183…184 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –43 °C Dichte: 0,862 g/cm³ Flammpunkt: 56 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009264 CAS-Nummer: 105-05-5 EINECS: 203-265-2 UN: 2049 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4935 to 1.4955 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
UV | (10 % in water) |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Membrane filtration test | (10 % in water) Passes test |
Suitability | (HPLC gradient) Passes test |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...