1,4-Diethylbenzol ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

A13343.06 A13343.14 A13343.22
A13343.06EA 66.5 EUR
A13343.06 A13343.14 A13343.22
1,4-Diethylbenzol ≥98%
1,4-Diethylbenzol

Purity: 98% CAS No.: 105-05-5 Molecular Formula: C10H14 Formula Weight: 134.22 Flash Point: 55°(131°F) Refractive Index: 1.4950 Odour: Aromatic Melting Point: -43° Boiling Point: 182-184° Beilstein Reference: 1903396 UN No.: 2049 MDL No.: MFCD00009264

Formel: C₁₀H₁₄
Molecular Weight: 134,22 g/mol
Siedepunkt: 182…184 °C
Schmelzpunkt: –43 °C
Dichte: 0,862
Flammpunkt: 55 °C (131 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009264
CAS-Nummer: 105-05-5
EINECS: 203-265-2
UN: 2049
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR