p-Xylol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,4-Dimethylbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08691.1000
8.08691.2500
8.08691.6010
8.08691.9160
8.08691.1000EA
57.1
EUR
8.08691.1000
8.08691.2500
8.08691.6010
8.08691.9160
p-Xylol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
p-Xylol
Formel:
C₆H₄(CH₃)₂ Molecular Weight: 106.17 g/mol Siedepunkt: 138.3 Schmelzpunkt: 13 Dichte: 1.096 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 25 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008556 CAS-Nummer: 106-42-3 EINECS: 203-396-5 UN: 1307 ADR: 3 III Merck Index: 12,10214 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.2 g/l (25 °C) |
Melting Point | 13.3 °C |
Molar Mass | 106.17 g/mol |
Boiling Point | 138.4 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 8.7 hPa (20 °C) |
Flash Point | 24 °C |
Explosion Limit | 1.1 - 7 %(V) |
Density | 0.86 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 540 °C |
Evaporation Number | 13.5 |