Reinigungstücher, Tork Industrial
Lieferant: Essity
520337 520304
115-0638EA 116 EUR
115-0638 115-3122
Reinigungstücher, Tork Industrial
Wischtücher Reinigungstücher, wiederverwendbar Tücher für allgemeine Anwendungen
Diese Reinigungstücher aus einem Mix aus Cellulose, Polyester-Fasern und PP-Fasern sind die perfekte Alternative zu Putzlappen und Miettextilien.
  • exelCLEAN® Technologie – für raschere professionelle Reinigungsergebnisse
  • Starke Struktur ermöglicht eine ausgezeichnete Öl- und Wasseraufnahme
  • Können in Kombination mit den meisten Lösungsmitteln und Reinigungsmitteln verwendet werden und erfüllen damit sämtliche Reinigungsanforderungen
  • Tork Easy Handling™ ermöglicht ein leichteres Tragen, Öffnen und Entsorgen der Verpackungen
  • Da die Tücher frei von Silikon sind, bleiben auf der Oberfläche keine Rückstände zurück
  • Geeignet für verschiedene Spendersysteme
Die weichen und flexiblen Tücher ermöglichen die Reinigung enger Bereiche und komplexer Komponenten, ohne die Oberflächen zu zerkratzen. Gleichzeitig sind sie so strapazierfähig, dass sie es mit Öl, Fett und Schmutz aufnehmen können.
Farbe: Grau