4-tert-Butyltoluol 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-tert-Butyl-4-methylbenzol
296320010 296320250 296320025
ACRO296320010EA 83.1 EUR
ACRO296320010 ACRO296320250 ACRO296320025
4-tert-Butyltoluol 96%
4-tert-Butyltoluol
Formel: C₁₁H₁₆
Molecular Weight: 148,25 g/mol
Siedepunkt: 189…192 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –54 °C
Dichte: 0,8612 g/cm³
Flammpunkt: 54 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008837
CAS-Nummer: 98-51-1
EINECS: 202-675-9
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %