m-Ethyltoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Ethyl-3-methylbenzol
L18788.14
L18788.06
L18788.14EA
162
EUR
L18788.14
L18788.06
m-Ethyltoluol ≥98%
m-Ethyltoluol
Purity: 98+%
CAS No.: 620-14-4
Molecular Formula: C9H12
Formula Weight: 120.20
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.4960
Melting Point: -96°
Boiling Point: 158-159°
Beilstein Reference: 1850821
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009259
Formel:
C₉H₁₂ Molecular Weight: 120,19 g/mol Siedepunkt: 158…159 °C Schmelzpunkt: –96 °C Dichte: 0,865 Flammpunkt: 38 °C (100 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009259 CAS-Nummer: 620-14-4 EINECS: 210-626-8 UN: 3295 ADR: 3,III |