p-Ethyltoluol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Ethyl-4-methylbenzol
L02120.06 L02120.14 L02120.22
L02120.06EA 26.4 EUR
L02120.06 L02120.14 L02120.22
p-Ethyltoluol ≥97%
p-Ethyltoluol
Purity: 97% CAS No.: 622-96-8 Molecular Formula: C9H12 Formula Weight: 120.20 Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.4950 Melting Point: -62° Boiling Point: 161-163° Beilstein Reference: 1903007 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00009263
Formel: C₉H₁₂
Molecular Weight: 120,19 g/mol
Siedepunkt: 161…163 °C
Schmelzpunkt: –62 °C
Dichte: 0,861
Flammpunkt: 43 °C (109 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009263
CAS-Nummer: 622-96-8
EINECS: 210-761-2
UN: 3295
ADR: 3,III