2-Brommesitylen

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: 2,4,6-Trimethylbrombenzol

RH00240.250 RH00240.1
CHMPRH00240.250EA 0 EUR
CHMPRH00240.250 MAYBRH00240.1
2-Brommesitylen
2-Brommesitylen
Formel: C₉H₁₁Br
Molecular Weight: 199,09 g/mol
Siedepunkt: 225 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2 °C
Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000073
CAS-Nummer: 576-83-0
EINECS: 209-405-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR