2,4,6-Trimethylbenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Mesitylen-2-carbaldehyd, Mesitylaldehyd, Mesitaldehyd
A10104.18 A10104.04 A10104.09
A10104.18EA 208 EUR
A10104.18 A10104.04 A10104.09
2,4,6-Trimethylbenzaldehyd ≥98%
2,4,6-Trimethylbenzaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 487-68-3 Molecular Formula: C10H12O Formula Weight: 148.21 Flash Point: 106°(222°F) Refractive Index: 1.5540 Melting Point: 14° Boiling Point: 237° Beilstein Reference: 1364114 MDL No.: MFCD00003341
Formel: C₁₀H₁₂O
Molecular Weight: 148,2 g/mol
Siedepunkt: 237 °C
Schmelzpunkt: 14 °C
Dichte: 1,005
Flammpunkt: 106 °C (222 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003341
CAS-Nummer: 487-68-3
EINECS: 207-662-1