2,4,6-Trimethylbenzoesäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A11831.09
A11831.18
A11831.30
A11831.09EA
57.9
EUR
A11831.09
A11831.18
A11831.30
2,4,6-Trimethylbenzoesäure ≥99%
2,4,6-Trimethylbenzoesäure
Purity: 99%
CAS No.: 480-63-7
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Melting Point: 153-155°
Beilstein Reference: 1866187
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 153…155 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002481 CAS-Nummer: 480-63-7 EINECS: 207-553-9 |