2,4,6-Trimethylbenzoesäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: Mesitylen-2-carbonsäure
DP01930.250 DP01930.1
CHMPDP01930.250EA 0 EUR
CHMPDP01930.250 MAYBDP01930.1
2,4,6-Trimethylbenzoesäure
2,4,6-Trimethylbenzoesäure
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,2 g/mol
Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 151…154 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002481
CAS-Nummer: 480-63-7
EINECS: 207-553-9