2,4,6-Tri-tert-butylanilin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4,6-Tris(tert-butyl)aniline
L01362.03 L01362.06
L01362.03EA 46.7 EUR
L01362.03 L01362.06
2,4,6-Tri-tert-butylanilin 95%
2,4,6-Tri-tert-butylanilin
Purity: 95% CAS No.: 961-38-6 Molecular Formula: C18H31N Formula Weight: 261.46 Melting Point: 144-147° Beilstein Reference: 2272612 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011645
Formel: C₁₈H₃₁N
Molecular Weight: 261.45 g/mol
Siedepunkt: 302
Schmelzpunkt: 144…147 °C
Dichte: 0.991 g/cm³ (19.85 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011645
CAS-Nummer: 961-38-6
EINECS: 213-507-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III