2,4,6-Trimethylanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Aminomesitylen, Mesidin
A13049.22 A13049.0E A13049.36
A13049.22EA 41.6 EUR
A13049.22 A13049.0E A13049.36
2,4,6-Trimethylanilin ≥98%
2,4,6-Trimethylanilin
Purity: 98% CAS No.: 88-05-1 Molecular Formula: C9H13N Formula Weight: 135.21 Flash Point: 96°(204°F) Refractive Index: 1.5510 Melting Point: -5° Boiling Point: 232-234° Beilstein Reference: 636559 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007740
Formel: C₉H₁₃N
Molecular Weight: 135.21 g/mol
Siedepunkt: 232…234 °C
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 0.962
Flammpunkt: 96 °C (204 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007740
CAS-Nummer: 88-05-1
EINECS: 201-794-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III