2,4,6-Trimethylanilin
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
Synonyme: 2-Aminomesitylen, Mesidin
SB00547.250 SB00547.1
CHMPSB00547.250EA 0 EUR
CHMPSB00547.250 MAYBSB00547.1
2,4,6-Trimethylanilin
2,4,6-Trimethylanilin
Formel: C₉H₁₃N
Molecular Weight: 135,21 g/mol
Siedepunkt: 233 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007740
CAS-Nummer: 88-05-1
EINECS: 201-794-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III