2,6-Di-tert-butyl-p-kresol Ph. Eur., NF, E321, SAFC®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: DBPC, Butylhydroxytoluol, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, Ionol, BHT
8.17074.1000 8.17074.5000 8.17074.9025
8.17074.1000EA 246 EUR
8.17074.1000 8.17074.5000 8.17074.9025
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol Ph. Eur., NF, E321, SAFC®
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol
Formel: C₁₅H₂₄O
Molecular Weight: 220.35 g/mol
Siedepunkt: 265
Schmelzpunkt: 69…70 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 127
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011644
CAS-Nummer: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01547