2,6-Di-tert-butyl-p-kresol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: DBPC, Butylhydroxytoluol, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, Ionol, BHT
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
03762-500G 03762-5KG
SIAL03762-500GEA 129 EUR
SIAL03762-500G SIAL03762-5KG
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol, Sigma-Aldrich®
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol
Formel: C₁₅H₂₄O
Molecular Weight: 220,35 g/mol
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 69…70 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 127 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011644
CAS-Nummer: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
Merck Index: 13,01547