2,6-Di-tert-butyl-p-kresol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: DBPC, Butylhydroxytoluol, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, Ionol, BHT
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
34750-250G-F 34750-1KG-F
SIAL34750-250G-FEA 25.6 EUR
SIAL34750-250G-F SIAL34750-1KG-F
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol, Sigma-Aldrich®
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol
Formel: C₁₅H₂₄O
Molecular Weight: 220.35 g/mol
Siedepunkt: 265
Schmelzpunkt: 69…70 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 127
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011644
CAS-Nummer: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
Merck Index: 13,01547