2,3,5-Trimethylphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A10745.0B A10745.14 A10745.22
A10745.0BEA 503 EUR
A10745.0B A10745.14 A10745.22
2,3,5-Trimethylphenol ≥98%
2,3,5-Trimethylphenol
Purity: 98+% CAS No.: 697-82-5 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.20 Odour: Phenol-like Melting Point: 92-95° Boiling Point: 230-231° Beilstein Reference: 2042210 UN No.: 2430 MDL No.: MFCD00002228
Formel: C₉H₁₂O
Siedepunkt: 230…231 °C
Schmelzpunkt: 92…95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002228
CAS-Nummer: 697-82-5
EINECS: 211-806-9
UN: 2430
ADR: 8,III