2,4,6-Tri-tert-butylphenol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
139330050 139330500 139335000
ACRO139330050EA 23.8 EUR
ACRO139330050 ACRO139330500 ACRO139335000
2,4,6-Tri-tert-butylphenol 97%
2,4,6-Tri-tert-butylphenol
Formel: C₁₈H₃₀O
Molecular Weight: 262.44 g/mol
Siedepunkt: 277 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 129…132 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008821
CAS-Nummer: 732-26-3
EINECS: 211-989-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %