2,4,6-Trimethylphenol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
140210100 140210500
ACRO140210100EA 27.4 EUR
ACRO140210100 ACRO140210500
2,4,6-Trimethylphenol 99%
2,4,6-Trimethylphenol
Formel: C₉H₁₂O
Molecular Weight: 136.19 g/mol
Siedepunkt: 220 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 70…73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002235
CAS-Nummer: 527-60-6
EINECS: 208-419-2
UN: 2430
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals or needles and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -16° to -20° (20 °C, 589 nm) c=1, DMF