2,4,6-Trimethylphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A15041.14 A15041.22
A15041.14EA 72.1 EUR
A15041.14 A15041.22
2,4,6-Trimethylphenol ≥98%
2,4,6-Trimethylphenol
Purity: 98% CAS No.: 527-60-6 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.20 Melting Point: 70-74° Boiling Point: 220-221° UN No.: 2430 MDL No.: MFCD00002235
Formel: C₉H₁₂O
Molecular Weight: 136.19 g/mol
Siedepunkt: 220…221 °C
Schmelzpunkt: 70…74 °C
Dichte: 1.046 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002235
CAS-Nummer: 527-60-6
EINECS: 208-419-2
UN: 2430
ADR: 8 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable