3,4,5-Trimethylphenol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L02911.03
L02911.06
L02911.14
L02911.03EA
58.3
EUR
L02911.03
L02911.06
L02911.14
3,4,5-Trimethylphenol ≥97%
3,4,5-Trimethylphenol
Purity: 97%
CAS No.: 527-54-8
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.20
Odour: Phenol-like
Melting Point: 104-108°
Beilstein Reference: 1907246
UN No.: 2430
MDL No.: MFCD00002305
Formel:
C₉H₁₂O Molecular Weight: 136.19 g/mol Siedepunkt: 249 Schmelzpunkt: 104…108 °C Dichte: 0.8184 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002305 CAS-Nummer: 527-54-8 EINECS: 208-418-7 UN: 2430 ADR: 8 III |