1,3,5-Triisopropylbenzol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A13453.0B A13453.18 A13453.30
A13453.0BEA 523 EUR
A13453.0B A13453.18 A13453.30
1,3,5-Triisopropylbenzol 95%
1,3,5-Triisopropylbenzol
Purity: 95% CAS No.: 717-74-8 Molecular Formula: C15H24 Formula Weight: 204.36 Flash Point: 86°(186°F) Refractive Index: 1.4880 Melting Point: -7° Boiling Point: 235-237° Beilstein Reference: 1862750 MDL No.: MFCD00008890
Formel: C₁₅H₂₄
Molecular Weight: 204,36 g/mol
Siedepunkt: 235…237 °C
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 0,854
Flammpunkt: 86 °C (186 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008890
CAS-Nummer: 717-74-8
EINECS: 211-941-3