3-Brom-1,2,4,5-tetramethylbenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-2,3,5,6-tetramethylbenzene
L01465.06
L01465.14
L01465.06EA
70.8
EUR
L01465.06
L01465.14
3-Brom-1,2,4,5-tetramethylbenzol ≥99%
3-Brom-1,2,4,5-tetramethylbenzol
Purity: 99%
CAS No.: 1646-53-3
Molecular Formula: C10H13Br
Formula Weight: 213.12
Melting Point: 58-62°
Boiling Point: 115-120°/5mm
MDL No.: MFCD00000070
Formel:
C₁₀H₁₃Br Molecular Weight: 213,12 g/mol Siedepunkt: 115…120 °C (5 mmHg) Schmelzpunkt: 58…62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000070 CAS-Nummer: 1646-53-3 EINECS: 216-707-4 |