1,2,3,4-Tetramethylbenzol 95%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

L19756.06 L19756.14
L19756.06EA 144 EUR
L19756.06 L19756.14
1,2,3,4-Tetramethylbenzol 95%
1,2,3,4-Tetramethylbenzol

Purity: 95% CAS No.: 488-23-3 Molecular Formula: C10H14 Formula Weight: 134.22 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.5190 Boiling Point: 203° Beilstein Reference: 1904390 MDL No.: MFCD00008521

Formel: C₁₀H₁₄
Molecular Weight: 134,22 g/mol
Siedepunkt: 203 °C
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 0,900
Flammpunkt: 68 °C (154 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008521
CAS-Nummer: 488-23-3
EINECS: 207-673-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR