Refraktometer/Alkoholometer mit zwei Anzeigen
Lieferant: Atago
4434 4433
635-0239EA 308 EUR
635-0239 ATAG4433
Refraktometer/Alkoholometer mit zwei Anzeigen
Refraktometer Handrefraktometer
Refraktometer/Alkoholometer mit zwei Anzeigen für Ethanol (Gewichts-%) und Temperatur (°C).
Standards: Wasserdicht gemäß IP 65 erlaubt das Abspülen der Probe unter fließendem Wasser.