Pentamethylbenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2,3,4,5-Pentamethylbenzene
L04163.06 L04163.22 L04163.14
L04163.06EA 33.1 EUR
L04163.06 L04163.22 L04163.14
Pentamethylbenzol ≥99%
Pentamethylbenzene
Purity: 99% CAS No.: 700-12-9 Molecular Formula: C11H16 Formula Weight: 148.25 Flash Point: 91°(195°F) Melting Point: 50-51° Boiling Point: 231-232° Beilstein Reference: 1905349 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00008522
Formel: C₁₁H₁₆
Molecular Weight: 148,25 g/mol
Siedepunkt: 231…232 °C
Schmelzpunkt: 50…51 °C
Dichte: 0,917
Flammpunkt: 91 °C (195 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008522
CAS-Nummer: 700-12-9
EINECS: 211-837-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III