Hexakis(brommethyl)benzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,2,3,4,5,6-Hexakis(bromomethyl)benzene
B22016.03 B22016.06
B22016.03EA 37.1 EUR
B22016.03 B22016.06
Hexakis(brommethyl)benzol ≥98%
Hexakis(brommethyl)benzol
Purity: 98% CAS No.: 3095-73-6 Molecular Formula: C12H12Br6 Formula Weight: 635.65 Melting Point: ca 292° dec. UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00182539
Formel: C₁₂H₁₂Br₆
Schmelzpunkt: ∼ 292 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00182539
CAS-Nummer: 3095-73-6
EINECS: 221-443-8
UN: 3261
ADR: 8,III