1,4-Di(chlormethyl)-2,3,5,6-tetramethylbenzol
Lieferant: CHEMPUR
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,4-Bis(chloromethyl)-2,3,5,6-tetramethylbenzene, 3,6-Bis(chloromethyl)durene
BTB14145.250
BTB14145.1
CHMPBTB14145.250EA
0
EUR
CHMPBTB14145.250
MAYBBTB14145.1
1,4-Di(chlormethyl)-2,3,5,6-tetramethylbenzol
1,4-Di(chlormethyl)-2,3,5,6-tetramethylbenzol
Formel:
C₁₂H₁₆Cl₂ Molecular Weight: 231.16 g/mol |
MDL:
MFCD00018883 CAS-Nummer: 3022-16-0 EINECS: 221-173-0 UN: 3335 ADR: 9 |