Hexamethylbenzol 99
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A10294.03
A10294.06
A10294.14
A10294.03EA
31.5
EUR
A10294.03
A10294.06
A10294.14
Hexamethylbenzol 99
Hexamethylbenzene
Purity: 99+%
CAS No.: 87-85-4
Molecular Formula: C12H18
Formula Weight: 162.28
Melting Point: 163-167°
Boiling Point: 265°
Solubility: Insoluble in water
Beilstein Reference: 1905834
MDL No.: MFCD00008523
Formel:
C₁₂H₁₈ Molecular Weight: 162.27 g/mol Siedepunkt: 265 °C Schmelzpunkt: 163…167 °C Dichte: 1.063 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008523 CAS-Nummer: 87-85-4 EINECS: 201-777-0 |