Cyclohexen-1-ylbenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-Phenylcyclohexen
B20602.06 B20602.14 B20602.22
B20602.06EA 45.2 EUR
B20602.06 B20602.14 B20602.22
Cyclohexen-1-ylbenzol ≥97%
Cyclohexen-1-ylbenzol
Purity: 97% CAS No.: 771-98-2 Molecular Formula: C12H14 Formula Weight: 158.24 Flash Point: 103°(217°F) Refractive Index: 1.5700 Melting Point: -11° Boiling Point: 250-252° Beilstein Reference: 1905772 MDL No.: MFCD00001542
Formel: C₁₂H₁₄
Molecular Weight: 158,24 g/mol
Siedepunkt: 250…252 °C
Schmelzpunkt: –11 °C
Dichte: 0,992
Flammpunkt: 103 °C (217 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001542
CAS-Nummer: 771-98-2
EINECS: 212-242-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce31989847b7f5823ac4c86db68428fc148afb1d&vid=eeeb1ffa4c17dd4e58f5fc1f819153e435054e02&prid=web&clid=SAPDAM