2-Phenylcyclohexanon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
A17340.03 A17340.06 A17340.14
A17340.03EA 38.5 EUR
A17340.03 A17340.06 A17340.14
2-Phenylcyclohexanon ≥98%
2-Phenylcyclohexanon
Purity: 98% CAS No.: 1444-65-1 Molecular Formula: C12H14O Formula Weight: 174.24 Melting Point: 56-59° MDL No.: MFCD00001629
Formel: C₁₂H₁₄O
Molecular Weight: 174,24 g/mol
Siedepunkt: 90 °C (0,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 56…59 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001629
CAS-Nummer: 1444-65-1
EINECS: 215-888-7