4-Phenylcyclohexanon 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 4-Phenylcyclohexan-1-one, 1-Oxo-4-phenylcyclohexane
187940500 187940100
ACRO187940500EA 116 EUR
ACRO187940500 ACRO187940100
4-Phenylcyclohexanon 98+%
4-Phenylcyclohexanon
Formel: C₁₂H₁₄O
Siedepunkt: 294 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 77…80 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001641
CAS-Nummer: 4894-75-1
EINECS: 225-517-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥98.0 %