4-Phenylcyclohexanon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
4-Phenylcyclohexan-1-one, 1-Oxo-4-phenylcyclohexane
L08614.14
L08614.22
L08614.14EA
83.9
EUR
L08614.14
L08614.22
4-Phenylcyclohexanon ≥98%
4-Phenylcyclohexanon
Purity: 98+%
CAS No.: 4894-75-1
Molecular Formula: C12H14O
Formula Weight: 174.24
Flash Point:
Formel:
C₁₂H₁₄O Siedepunkt: 158…160 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: 78…82 °C Flammpunkt: >100 °C (212 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001641 CAS-Nummer: 4894-75-1 EINECS: 225-517-0 |