Cyclohexylbenzol 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

111291000 111295000
ACRO111291000EA 56.1 EUR
ACRO111291000 ACRO111295000
Cyclohexylbenzol 98%
Cyclohexylbenzol
Formel: C₁₂H₁₆
Siedepunkt: 239 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 5 °C
Dichte: 0,95 g/cm³
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001451
CAS-Nummer: 827-52-1
EINECS: 212-572-0
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR