Cyclohexylbenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A16320.22
A16320.36
A16320.22EA
62
EUR
A16320.22
A16320.36
Cyclohexylbenzol ≥97%
Cyclohexylbenzol
Purity: 97+%
CAS No.: 827-52-1
Molecular Formula: C12H16
Formula Weight: 160.26
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5260
Odour: Mild
Melting Point: 5-6°
Boiling Point: 239-240°
Beilstein Reference: 1906803
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00001451
Formel:
C₁₂H₁₆ Siedepunkt: 239…240 °C Schmelzpunkt: 5…6 °C Dichte: 0,945 Flammpunkt: 98 °C (208 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001451 CAS-Nummer: 827-52-1 EINECS: 212-572-0 UN: 3082 ADR: 9,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...