3-(Benzyloxy)benzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B22909.06
B22909.14
B22909.22
B22909.06EA
27.1
EUR
B22909.06
B22909.14
B22909.22
3-(Benzyloxy)benzaldehyd ≥98%
3-(Benzyloxy)benzaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 1700-37-4
Molecular Formula: C14H12O2
Formula Weight: 212.25
Melting Point: 54-58°
Boiling Point: 180°/0.08mm
MDL No.: MFCD00003367
Formel:
C₁₄H₁₂O₂ Siedepunkt: 180 °C (0,08 mmHg) Schmelzpunkt: 54…58 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003367 CAS-Nummer: 1700-37-4 EINECS: 216-932-8 |