Benzylbenzoat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzoesäurebenzylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18701.0100
8.18701.1000
8.18701.0100EA
27.7
EUR
8.18701.0100
8.18701.1000
Benzylbenzoat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Benzylbenzoat
Formel:
C₁₄H₁₂O₂ Molecular Weight: 212,25 g/mol Siedepunkt: 323 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 17…20 °C Dichte: 1,118 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 158 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003075 CAS-Nummer: 120-51-4 EINECS: 204-402-9 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 13,01129 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.0153 g/l (20 °C) |
Melting Point | 21 °C |
Molar Mass | 212.24 g/mol |
Boiling Point | 324 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 158 °C |
Density | 1.12 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 480 °C |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |