Aschefreie quantitative Filterpapiere
Lieferant: Ahlstrom-Munksjö
100105 100007 100055 100068
512-6029EA 0 EUR
512-6029 512-6002 512-6049 512-6172
Aschefreie quantitative Filterpapiere
Filter Filterpapiere Quantitatives Filterpapier
Ahlstrom-Munksjö stellt eine Reihe extrem hochreiner, säuregewaschener Filterpapiere für den Einsatz in analytischen und gravimetrischen Analysen her. Die quantitativen Grade werden aus Baumwoll-Linters höchster Grad unter Verwendung von hochreinem, entionisiertem Wasser hergestellt und anschließend mit verdünnter Säure behandelt, um alle verbleibenden organischen und anorganischen Verunreinigungen zu entfernen. Alle quantitativen Grade werden in einer streng kontrollierten Umgebung hergestellt, die eine hohe Gleichmäßigkeit und Reinheit von Filter zu Filter gewährleistet.
Diese Filter werden mit einer starken Säure behandelt, um Spurenmetalle zu entfernen und eine hohe Nassfestigkeit und chemische Beständigkeit zu erzielen. Sie eignen sich für die routinemäßige gravimetrische Analyse und die typische Vorbereitung von Proben für die Analyse mit instrumentellen Techniken. Sie können insbesondere für die Büchner-Filtration verwendet werden, wo die robuste, glatte Oberfläche des Filters die Rückgewinnung von Niederschlägen erleichtert. Gehärtete Niedrige Aschegehalte (Ash 0,001%)
Grad 00H: Sehr langsame Filterung für feinkörnige Niederschläge wie Bariumsulfat, Metazinnsäure und Kupferoxid.
Grad 006: Langsame Filterung zur Filtration feiner Niederschläge wie Bleidioxid, Calciumfluorid, Nickelsulfid, Zinksulfid.
Grad 00A: Mittlere bis langsame Filterung zur schnellen Filtration von feinen Niederschlägen wie Calciumoxalat, Magnesium-Ammoniumphosphat und gröberen Formen von Bariumsulfat.
Grad 00K Mittlere bis langsame Filterung, typischer Grad für quantitative Aufgaben, gröbere Niederschläge wie Blei-, Eisen- und Silbersulfid; Kalziumoxalat.
Grad 00M: Mittlere bis schnelle Filterung, mittelweite Poren, aschefreie typische Grade für quantitative Aufgaben, gröbere Niederschläge wie Blei-, Eisen- und Silbersulfid; Alkalikarbonate.
Grad 00R: Schnelle Filterung, für grobe und voluminöse Niederschläge wie Eisen-, Aluminium- und Chromhydroxid; Si-Bestimmung in der Stahl- und Roheisenanalytik.
Grad 005: Sehr schnelle Filterung, für grobe und voluminöse Niederschläge wie Eisen-, Aluminium- und Chromhydroxid; Si-Bestimmung in der Stahl- und Roheisenanalytik.