2-Phenylbenzoesäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Biphenyl-2-carbonsäure, 2-Biphenylcarbonsäure
106270250 106271000
ACRO106270250EA 45.2 EUR
ACRO106270250 ACRO106271000
2-Phenylbenzoesäure 98%
2-Phenylbenzoesäure
Formel: C₁₃H₁₀O₂
Molecular Weight: 198,22 g/mol
Siedepunkt: 199 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 110…114 °C
Dichte: 1,458 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002463
CAS-Nummer: 947-84-2
EINECS: 213-432-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %