2-Phenylbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Biphenyl-2-carbonsäure, 2-Biphenylcarbonsäure
A12049.06
A12049.14
A12049.22
A12049.06EA
21.7
EUR
A12049.06
A12049.14
A12049.22
2-Phenylbenzoesäure ≥98%
2-Phenylbenzoesäure
Purity: 98%
CAS No.: 947-84-2
Molecular Formula: C13H10O2
Formula Weight: 198.22
Odour: Odourless
Melting Point: 110-114°
Boiling Point: 343-344°
Beilstein Reference: 974075
MDL No.: MFCD00002463
Formel:
C₁₃H₁₀O₂ Molecular Weight: 198,22 g/mol Siedepunkt: 343…344 °C Schmelzpunkt: 110…114 °C Dichte: 1,458 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002463 CAS-Nummer: 947-84-2 EINECS: 213-432-1 |