4-Phenylbenzoesäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Biphenyl-4-carbonsäure, 4-Biphenylcarbonsäure
106280250 106281000 106285000
ACRO106280250EA 48 EUR
ACRO106280250 ACRO106281000 ACRO106285000
4-Phenylbenzoesäure 99%
4-Phenylbenzoesäure
Formel: C₁₃H₁₀O₂
Molecular Weight: 198.22 g/mol
Siedepunkt: 373
Schmelzpunkt: 223…228 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002553
CAS-Nummer: 92-92-2
EINECS: 202-203-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 223 to 228 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable