4-Phenylbenzoesäure ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Biphenyl-4-carbonsäure, 4-Biphenylcarbonsäure

A12438.14 A12438.22 A12438.36
A12438.14EA 39.9 EUR
A12438.14 A12438.22 A12438.36
4-Phenylbenzoesäure ≥98%
4-Phenylbenzoesäure

Purity: 98% CAS No.: 92-92-2 Molecular Formula: C13H10O2 Formula Weight: 198.22 Odour: Odourless Melting Point: 223-227° Beilstein Reference: 973519 MDL No.: MFCD00002553

Formel: C₁₃H₁₀O₂
Siedepunkt: 373 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 223…227 °C
Dichte: 1,284 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002553
CAS-Nummer: 92-92-2
EINECS: 202-203-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR